Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 314 EUR
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640173
Numéro CAS: 2385206-02-8