3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₃O Poids moléculaire: 267.043 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640172 Numéro CAS: 2383384-91-4 |