Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303596-1G PC303596-5G
APOSPC303596-1GEA 430 EUR
APOSPC303596-1G APOSPC303596-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746066
Numéro CAS: 1804407-07-5