Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 307 EUR
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27942784
Numéro CAS: 1266728-50-0