Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303588-1G PC303588-5G
APOSPC303588-1GEA 348 EUR
APOSPC303588-1G APOSPC303588-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640163
Numéro CAS: 2386352-03-8
UN: 3265
ADR: 8,III