5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈BrF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27942785 Numéro CAS: 1266728-52-2 |