3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄BrClF₃N Poids moléculaire: 274.466 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28734627 Numéro CAS: 1805577-17-6 |