Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 279 EUR
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄BrClF₃NO
Poids moléculaire: 302.476 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640160
Numéro CAS: 1344087-79-1