Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 231 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640153
Numéro CAS: 2092609-70-4