Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303575-1G PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA 219 EUR
APOSPC303575-1G APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Poids moléculaire: 287.461 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640152
Numéro CAS: 2090464-41-6