Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303573-1G PC303573-5G
APOSPC303573-1GEA 372 EUR
APOSPC303573-1G APOSPC303573-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520117
Numéro CAS: 1096698-03-1