3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂BrClF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640150 Numéro CAS: 2383568-45-2 |