Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303569-1G PC303569-5G
APOSPC303569-1GEA 198 EUR
APOSPC303569-1G APOSPC303569-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640147
Numéro CAS: 2386483-96-9