Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 418 EUR
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
Poids moléculaire: 317.487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640145
Numéro CAS: 2386381-95-7