Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303566-1G PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA 325 EUR
APOSPC303566-1G APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640144
Numéro CAS: 2383782-11-2