3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃BrClF₃O Poids moléculaire: 287.461 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640141 Numéro CAS: 2385966-70-9 |