Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 337 EUR
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640140
Numéro CAS: 2091737-50-5