Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303560-1G PC303560-5G
APOSPC303560-1GEA 0 EUR
APOSPC303560-1G APOSPC303560-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640138
Numéro CAS: 2090465-86-2