Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 430 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
Poids moléculaire: 272.038 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640134
Numéro CAS: 2382968-43-4