2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅BrF₄O₂ Poids moléculaire: 301.032 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640133 Numéro CAS: 2385550-69-4 |