Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640131
Numéro CAS: 2090282-92-9