Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303552-1G PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA 209 EUR
APOSPC303552-1G APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Poids moléculaire: 271.006 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640130
Numéro CAS: 2091605-30-8