Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 371 EUR
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30829166
Numéro CAS: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III