Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 105 EUR
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29043332
Numéro CAS: 1881295-62-0