Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303543-1G PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA 337 EUR
APOSPC303543-1G APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640124
Numéro CAS: 2092340-69-5