5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄Br₂F₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640123 Numéro CAS: 2090283-06-8 UN: 3265 ADR: 8,III |