Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 406 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640122
Numéro CAS: 2090690-47-2