Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303537-1G PC303537-5G
APOSPC303537-1GEA 325 EUR
APOSPC303537-1G APOSPC303537-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrF₄N
Poids moléculaire: 282.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640119
Numéro CAS: 2091737-61-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III