Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 279 EUR
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640118
Numéro CAS: 2091622-35-2