Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 231 EUR
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640117
Numéro CAS: 2090282-94-1