Imprimer
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303532-1G PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA 0 EUR
APOSPC303532-1G APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₅BrF₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28728131
Numéro CAS: 1807217-12-4