Imprimer
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303531-1G PC303531-5G
APOSPC303531-1GEA 395 EUR
APOSPC303531-1G APOSPC303531-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₄BrF₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28728179
Numéro CAS: 1805277-63-7