3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640115 Numéro CAS: 2169367-08-0 |