Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303513-1G PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA 418 EUR
APOSPC303513-1G APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30471770
Numéro CAS: 1539083-58-3