3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃BrF₃NO Poids moléculaire: 254.004 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640104 Numéro CAS: 1506289-36-6 |