Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303511-1G PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA 231 EUR
APOSPC303511-1G APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HBrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640103
Numéro CAS: 1518390-38-9