3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆BrF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28653101 Numéro CAS: 1784147-15-4 |