3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640090 Numéro CAS: 1891616-79-7 |