3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640084 Numéro CAS: 1892087-78-3 |