Imprimer
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303487-1G PC303487-5G PC303487-25G PC303487-100G
APOSPC303487-1GEA 198 EUR
APOSPC303487-1G APOSPC303487-5G APOSPC303487-25G APOSPC303487-100G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28629022
Numéro CAS: 1782614-60-1