Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303485-1G PC303485-5G PC303485-250MG
APOSPC303485-1GEA 43.5 EUR
APOSPC303485-1G APOSPC303485-5G APOSPC303485-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Poids moléculaire: 224.458 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274773
Numéro CAS: 111010-07-2