5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₂BrClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20486525 Numéro CAS: 1824089-00-0 |