Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303483-1G PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA 279 EUR
APOSPC303483-1G APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060774
Numéro CAS: 1532518-77-6