5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₂BrCl₂FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28733955 Numéro CAS: 1070892-56-6 |