Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 1350 EUR
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060816
Numéro CAS: 1823871-15-3