Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303476-1G PC303476-5G
APOSPC303476-1GEA 219 EUR
APOSPC303476-1G APOSPC303476-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486523
Numéro CAS: 1781052-25-2