Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 410 EUR
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Poids moléculaire: 258.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740796
Numéro CAS: 1262198-06-0