3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂BrF₄N Poids moléculaire: 268.006 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32265220 Numéro CAS: 133013-32-8 |