Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303471-1G PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA 231 EUR
APOSPC303471-1G APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640079
Numéro CAS: 2168326-54-1