Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 418 EUR
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485012
Numéro CAS: 871325-57-4